Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10634502
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Fond carré, conique (puits en V)
Rond
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
50 pièces
60 pièces
Code produit. 10634502
Marque: Thermo Scientific™ 249945
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces plaques en polypropylène à 96 puits à faible liaison, qui empêchent la liaison de l’ADN ou des protéines et permettent une récupération complète des échantillons.
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
  • Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
  • Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
  • Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
  • Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
  • Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format 96 puits
Couvercle Sans couvercle
Description 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 120 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 450 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 400 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 120
Nb par paquet 20
Quantité 120/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.