Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces plaques en polypropylène à 96 puits à faible liaison empêchant la liaison de l’ADN ou des protéines et permettant une récupération complète des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 267407
257.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.91000kg
Description
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
- Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
- Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
- Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
- Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
- Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
Spécification
Non disponible | |
Étalon | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
PP à faible liaison | |
Jaune | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
500 μl | |
450 μl | |
Non traité | |
Yes | |
120 | |
120/boîte | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. | |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
10 sachets, 120 boîtes | |
Nunc™ | |
Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène | |
PP | |
96 | |
Non stérile | |
Rond | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
10 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
Certified Quality |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.