Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon à 96 puits Nunc™ pour plaques DeepWell™ en polystyrène de 1,0 mL
Code produit. 10408812
Click to view available options
Matériau:
EVA
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10408812
Marque: Thermo Scientific™ 278616
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez le contenu des puits de plaque DeepWell lors du stockage à court ou long terme de produits chimiques ou de composés grâce aux couvercles 96 puits pour plaque DeepWell en polystyrène de 1,0 ml.
Protégez le contenu des plaques lors du stockage à court et à long terme de produits chimiques ou de composés en utilisant les bouchons à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™ souples avec 96 renfoncements spécialement conçus pour les plaques à 96 puits en polystyrène 1,0 ml Thermo Scientific Nunc DeepWell (278605 et 278606).
  • Les bouchons avec 96 renfoncements sont composés d’éthylène-acétate de vinyle
  • Spécialement conçus pour une utilisation avec les plaques en polystyrène DeepWell de 1,0 ml Nunc 278605 et 278606
  • Ne convient pas aux plaques Nunc DeepWell n° de catalogue 260251 ,260252 ,278752 et 278743
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Oui
Description 96 bouchons à puits pour plaques en polystyrène DeepWell 1,0 ml
Matériau EVA
Stérilité Stériles
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 25
Nb par paquet 1
Type de produit Tapis de scellage
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Oui (hypodermique)
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility 96 puits rond Nunc
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.