Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10364833
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Plate Compatibility:
96 puits rond Nunc
Plaques à 96 puits avec technologie à paroi commune
Puits rond Nunc 96
Tubes (0,5, 0,75, 1 ml)
Nbre par carton:
10
25
50
100
240
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
240 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10364833
Marque: Thermo Scientific™ 4410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant ces tapis de scellage de puits.
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Vous évitez ainsi la contamination et l’évaporation du contenu des puits.
Caractéristiques :
  • Résistant aux produits chimiques et perçables ; résistant à des températures atteignant -80°C
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
Bouchons de puits pré-fendus en silicone :
  • Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
  • Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
  • Les bouchons pré-fendus en silicone sont résistants aux solvants ; ils ne doivent pas être exposés à du DMSO à 100 %
Informations de commande :
Les tapis stériles sont conditionnées individuellement.
Remarque :
Les plaques à 96 puits en PP DeepWell dotées de la technologie de “paroi partagée” sont également compatibles avec des plaques à 96 puits en PP de hauteur standard MicroWell. 276011 Les bouchons pré-fendus en silicone peuvent être percés de manière répétée. Ne pas utiliser de silicone pré-fendu avec du DMSO à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 100
Nb par paquet 100
À utiliser avec (application) Pour le stockage de composés à −80°C
Pré-fendu Non
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Non
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility 96 puits rond Nunc
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.