Learn More
Thermo Scientific™ Tube pour bioréacteur de 50 ml Nunc™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les tubes à centrifuger pour bioréacteur Thermo Scientific™ Nunc™ sont conçus pour la sélection d’expression de protéines à haut débit ainsi que pour le développement et l’optimisation de lignées cellulaires dans des conditions de suspension. Le bouchon ventilé réglable à 4 niveaux avec membrane filtrante de 0,2 μm permet un échange de gaz et une circulation d’air contrôlés sans contamination. Bouchon rainuré ergonomique pour une manipulation sans effort et une grande zone d’écriture pour faciliter l’identification.
- Idéaux pour la sélection et l’analyse à haut débit en petit volume
- Volumes de culture en suspension d’expression de protéines allant de 10 ml à 25 ml
- Formats pratiques
- Quatre tailles différentes de ventilation (type à cadran) sur le bouchon.
- Tube : Polypropylène
- Bouchon : HDPE
- Filtre : PTFE
- Cadran : Polystyrène
- Membrane filtrante en PTFE de 2 µm
- Convient à la culture en suspension
- Stérile, SAL 10-6
- Apyrogènes
- Non cytotoxique
- Durée de conservation : 2 ans
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | Volumes de culture en suspension d’expression de protéines allant de 10 ml à 25 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Idéaux pour la sélection et l’analyse à haut débit en petit volume |
| Comprend |
|
| Nbre par carton | 90 |
| Nb par paquet | 3 |
| Stérilité | Stérile |
| Exempt de RNase | Oui |
| Afficher plus |