Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, TC Surface, Pack of 10
BIOPHARMA
Couleur :noire ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque:  Thermo Scientific™ 164564
Code produit. 10112741
  • 524.00€ / 30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliorez le fond, l’autofluorescence et les interférences grâce aux microplaques Thermo Scientific™ Nunc™ à 384 puits, noires et blanches, en polystyrène.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
0,084 cm2/puits
10 sachets, 30 boîtes
Noir
Polystyrène
384
Stérile
Plat
10
Avec couvercle
16 × 24
Nunc™
Microplaque
120 μl
10 à 100 μl
Traités pour la culture cellulaire
30
Case of 30
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.