Learn More
Thermo Scientific™ Plaque noire à 384 puits, fond en polymère optiquement transparent, boîte de 10
Couleur :noire, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Base en polymère optique
Marque: Thermo Scientific™ 142761
679.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384 puits à fond optique avec une base de type lamelle en verre ou en polymère permettent d’obtenir une fluorescence et une luminescence optimales dans la culture cellulaire et dans les applications microscopiques. Elles se composent d’une structure supérieure en polystyrène noire ou blanche et d’un film en polystyrène au fond de la plaque.
Caractéristiques :- Revêtement en poly-D-lysine et collagène créant une charge positive à la surface qui assure la fixation, la croissance et la différenciation des cellules
- Surface traitée pour la culture cellulaire, hydrophile et facilitant la fixation et la croissance des cellules
- Polystyrène non traité hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation
- Structure supérieure en polystyrène avec, au choix, une base de type lamelle en verre #1,5 ou en polystyrène
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles | |
Avec couvercle | |
10 sachets, 30 boîtes | |
Noir | |
En PS | |
384 | |
Traités pour la culture cellulaire | |
30 |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
16 × 24 | |
Nunc™ | |
Base en polymère optique | |
120 μl | |
Stérile | |
Plat | |
10 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423635 | Certificat de traitement | 02/04/2025 | 142761 |
1419058 | Certificat de traitement | 06/02/2025 | 142761 |
1414830 | Certificat de traitement | 08/01/2025 | 142761 |
1423635 | Certificat de conformité | 26/02/2025 | 142761 |
1318688 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | 142761 |
Promotions
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promotion de la biologie cellulaire
Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.Code promotionnel: 24071Expire: 2025-12-31
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.