Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage interne Nunc™ de 2,0 ml
Les tubes universels à filetage interne de 2,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ sont disponibles avec des codes-barres 2D, non codés ou des codes-barres linéaires et 2D pour répondre à chaque besoin. Maintenant disponibles dans un rack verrouillable à codes-barres.
Marque: Thermo Scientific™ 374512
470.68 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.27000kg
Description
Faites l’expérience des meilleures fonctionnalités du portefeuille de tubes de stockage Thermo Scientific™ : bouchon universel, rack verrouillable universel et tube autonome. Ce tube à filetage interne polyvalent de 2,0 ml est idéal pour un système de stockage important comme une mise en banque de matériel biologique ou à plus petite échelle pour un stockage cryogénique traditionnel. **Désormais disponibles dans un rack à code-barres afin de permettre le suivi du rack en plus des tubes individuels. L’identité des échantillons est garantie grâce à un code-barres en 2D fixé sur chaque tube ainsi qu’à une gravure permanente au laser du rack. Tous les tubes et racks sont exempts d’ADN, de RNase, de DNase et d’endotoxines.
Évolutivité :
- Tubes et racks idéaux pour une utilisation à bas débit comme à haut débit
- Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
- Utilisation possible dans des boîtes de cryostockage traditionnelles pour arrangements 10 x 10
- Le filetage interne limite la contamination
- Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
- L’option de rack à code-barres offre une assurance de suivi supplémentaire
Conception novatrice du bouchon universel
- Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
- Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatiques
- Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
- Code-barres 2D unique gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
- Lecteurs de codes-barres 2D capable de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
- Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour vérifier la lisibilité des identifiants
- Les codes-barres sont vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité 10-6 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
Spécification
Tubes universels Nunc avec code 2D | |
Plastique | |
Naturel | |
2D sur le fond du tube | |
Naturel | |
480 | |
Étiquette blanche et graduations |
Tube universel | |
SAL 10-6 | |
2,0 ml | |
Filetage interne, fond plat | |
En vrac | |
Biobank, stockage cryogénique | |
480 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.