Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques et stériles en polypropylène Nunc™
GREENER_CHOICE
Ces tubes coniques de qualité supérieure sont respectueux de l’environnement et permettent une traçabilité accrue avec la plus grande zone d’écriture sur le marché.
Marque:  Thermo Scientific™ 339653
55.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11317211
  • 238.00€ / 300 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les tubes à centrifuger coniques stériles en polypropylène Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml et 50 ml sont des tubes coniques de qualité optimale qui sont respectueux de l’environnement, offrent la meilleure propreté avec un rack en plastique recyclable et permettent d’améliorer la traçabilité avec la plus grande surface inscriptible du marché. Les produits pour laboratoire Nunc sont fabriqués à partir de résines haute pureté et moulés selon nos procédés de pointe. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
  • Rack respectueux de l’environnement en plastique recyclable qui minimise la contamination par les emballages en mousse traditionnels
  • Étanche pour protéger vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
Reusable and recyclable polypropylene rack
25
25 Pk.
Emballage durable
Conique
17 000 x g
Polypropylène
300/Cs.
En rack
Stérile
Cylindrical
Tube à centrifuger
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM5IF418119 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number339653
Numéro de lotLCXFCP8119 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number339653
Numéro de lotL6CF6B8119 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number339653
Numéro de lotK1BFCL8119 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number339653
Numéro de lotL4AF4A8119 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog Number339653
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.
    Code promotionnel: 24071
    Expire2025-06-30
    Jours
    62
    Heures
    0
    Minutes
    26
    Secondes
    37
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques et stériles en polypropylène Nunc™ > 50 ml ; comprend un rack en PP réutilisable et recyclable ; 300/boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.