Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Analysez quatre fois plus d’échantillons dans une seule plaque grâce aux microplaques 1 536 puits Thermo Scientific™ Nunc™, idéales pour le criblage à haut débit.
6425.00€ - 8660.00€
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 32 × 48
Gamme de produits Nunc™
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11730483
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
253601
Noir
8660.00€
90 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11321585
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
253607
Blanc
7530.00€
90 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 23-02-2026
Ajouter au panier
11331585
Afficher les documents
Thermo Scientific™
253614
Transparent
6425.00€
90 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Optimisez l’efficacité du criblage à haut débit en utilisant les Thermo Scientific™ Nunc™ microplaques 1 536 puits de haute qualité fabriquées selon les normes ANSI.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion de signal maximale et des interférences entre puits minimales.
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Sans couvercle
Nunc™
PS
1 à 10 μl
Non traité
90
90 / carton
Étalon
32 × 48
Microplaque
1536
Non stérile
Plat
30
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates