Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Conditionnement:
90 pièces
Description
Optimisez l’efficacité du criblage à haut débit en utilisant les Thermo Scientific™ Nunc™ microplaques 1 536 puits de haute qualité fabriquées selon les normes ANSI.
- La hauteur de la plaque est optimisée pour l’empilage
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Volume utile de puits, 1 à 10 μl
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 32 × 48 |
| Conditionnement | Boîtes intérieures de 30 |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Type de jupe | Jupe à rebords bas |
| Matériau | PS |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.