Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe Nunc™ de 1,8 ml
Utilisez ce tube polyvalent dans de grands systèmes de stockage ou dans des systèmes Dewar à plus petite échelle pour le cryostockage traditionnel.
Marque: Thermo Scientific™ 374500
502.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Utilisez les tubes universels de 1,8 ml à filetage externe Thermo Scientific™ Nunc™ polyvalents dans de grands systèmes de stockage ou dans des flacons Dewar à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. Disponibles en rack ou en vrac, avec codes-barres 2D ou non codés.
Tube 1,8mL• Matériau de tube: polypropylène vierge classe VI de qualité médicale
• Matériau de rack: Polycarbonate avec blocage en polypropylène
• Matériau du bouchon: polypropylène vierge classe VI de qualité médicale avec joint en élastomère thermoplastique
• Exempt ADN, RNAse, DNAse et endotoxines
• Rack
Spécification
Natural | |
Stérile | |
Natural | |
Fond plat | |
Filetage extérieur | |
Étiquette blanche et graduations | |
48/Pk. | |
2D sur le fond du tube |
Externally-threaded Universal Tube | |
Flacon de congélation avec code 2D sur le fond de tube dans le rack à loquet universel | |
1.8 ml | |
Plastic | |
Cryobank | |
480/Cs. | |
10 bags of 48 tubes |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.