Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe Nunc™ de 1,8 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 13406113
Click to view available options
Code-barres:
2D sur le fond du tube
2D sur tube, 2D linéaire et lisible sur rack
2D, linéaire et lisible sur rack
Néant
Conditionnement:
10 sachets de 48 tubes
10 racks de 48 tubes
En vrac
Conditionnement:
480 pièces
Code produit. 13406113
Marque: Thermo Scientific™ 374501
Utilisez ce tube polyvalent dans de grands systèmes de stockage ou dans des systèmes Dewar à plus petite échelle pour le cryostockage traditionnel.
Utilisez les tubes universels de 1,8 ml à filetage externe Thermo Scientific™ Nunc™ polyvalents dans de grands systèmes de stockage ou dans des flacons Dewar à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. Disponibles en rack ou en vrac, avec codes-barres 2D ou non codés.
Évolutif
  • Tubes et portoirs idéaux pour une utilisation à bas débit comme à haut débit
  • Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
  • Utilisation possible dans des boîtes de stockage cryogénique traditionnelles pour arrangements 10 x 10
  • Filetages externes limitant la contamination
  • Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
Conception novatrice du bouchon universel
  • Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
  • Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatisés
  • Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
  • Code-barres 2D unique gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
  • Lecteurs de codes-barres 2D capables de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
  • Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
Contrôle qualité rigoureux
  • Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour assurer la lisibilité
  • Codes-barres vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
  • Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité 106 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Type de produit Tube universel à filetage externe
Stérilité Stérile
Description Tubes universels Nunc dans un rack à loquet
Couleur de bouchon Naturel
Capacité (métrique) 1,8 ml
Forme du fond Fond plat
Matériau Plastique
Type de filetage Filetage extérieur
À utiliser avec (équipement) Cryobank
Comprend Étiquette blanche et graduations
Nbre par carton 480/boîte
Nb par paquet 48/boîte
Conditionnement 10 racks de 48 tubes
Code-barres Néant
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.