Learn More
Syngene™ NuGenius Plus
NuGenius est un système d’imagerie intégré de nouvelle génération et à faible coût pour l’analyse de l’ADN et des protéines et la documentation sur gel.
Marque: Syngene™ NuGenius+
Description
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides. Les types d’échantillons d’analyse comprennent le poids moléculaire, le comptage des colonies, le transfert spot et la correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour en usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites. Le logiciel GeneTools répond aux exigences des environnements 21 CFR, partie 11 et GLP.
- Il inclut une caméra de 5 MP innovante qui offre une excellente résolution de pixels et une sensibilité inégalée our sa catégorie.
- La caméra est capable de produire des images de 16 bits avec 65535 échelles de gris.
- Le système est équipé d’un zoom motorisé F1.4 pour permettre l’imagerie de toute taille de gel
- Le système est livré en version standard avec un filtre UV et une lumière blanche d’épi
- La zone de visualisation maximale disponible est de 20 x 24 cm.
- Les sources d’excitation dans le NuGenius Plus comprennent les lumières UV, bleues et blanches
- Il inclut un ordinateur intégré unique, alimenté par le Raspberry Pi et un écran tactile interactif.
- Le système peut être mis en réseau (accessoire nécessaire)
Spécification
F1.4 | |
5 MP | |
Image 20 x 24 cm |