Learn More
Hamilton™ Aiguilles de rechange de calibre 33 Nueros™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
33 G
Description
- La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
- Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
- Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
- L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
- La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Calibre d’aiguille | 33 G |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 3,03 in |
| Type de pointe d’aiguille | 4 |