Learn More
NUDT13 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NUDT13 |
---|---|
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17422333
|
Proteintech
25912-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17412333
|
Proteintech
25912-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The NUDT13 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human NUDT13. This antibody recognizes human antigen. The NUDT13 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
NUDT13 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
25961 | |
Primary |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |