Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes pour tissus NucleoSpin™
Mini-colonnes de centrifugation à membrane en silice supplémentaires conçues pour une utilisation avec les kits de tissus NucleoSpin™ pour une sensibilité optimale à la purification de l’ADN total à partir d’échantillons cliniques ou médico-légaux, de tissus, de cellules, de levures, de bactéries ou de virus.
102.00€ - 420.00€
Spécification
Type de cellule | Tissus humains et animaux, cellules |
---|---|
Capacité | 60 µg |
Type de colonne | Mini-colonne de centrifugation |
Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
Description | Colonnes pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15860968
|
Macherey-Nagel™
740952.50S |
50 colonnes |
102.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15850968
|
Macherey-Nagel™
740952.250S |
250 colonnes |
420.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tissu NucleoSpin™
- Kit complet avec récupération et pureté élevées de l’ADN
- Purification fiable de l’ADN pour des résultats reproductibles
- Plus de 16 protocoles de support optimisés disponibles
- Convient à une variété de matériaux de départ provenant d’échantillons cliniques ou médico-légaux
- ADN issu de tissus (ex. : queues de souris)
- ADN issu de cellules (ex. : cellules humaines ou animales de culture, bactéries, levures)
- ADN issu d’échantillons cliniques (ex. selles, urine, biopsies)
- ADN issus d’échantillons médico-légaux (ex. : taches de sang séchées, cheveux, écouvillons buccaux, mégots de cigarettes)
- ADN issu de tissus FFPE
- ADN issu de cartes de conservation d’échantillons sanguins (ex. : NucleoCard™)
- Applications types en aval : PCR multiplex, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Tissus humains et animaux, cellules | |
Mini-colonne de centrifugation | |
Colonnes pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons | |
Mini-colonne de centrifugation | |
Tissus animaux et humains, Cellules | |
ADN | |
Génotypage, PCR multiplex, séquençage de nouvelle génération | |
Purification d’ADN | |
Colonnes de purification d’ADN | |
< 25 mg de tissu humain / animal, 102-107 cellules | |
200 pb à 50 kpb | |
ADN | |
20 min/préparation (sauf lyse) |
60 µg | |
18°C à 25°C | |
Technologie à membrane de silice | |
Technologie à membrane de silice | |
60 à 100 µl | |
Centrifugation, sous vide | |
Colonne de tissus NucleoSpin | |
ADN | |
A260/A280 1.7 - 1.9 | |
Température ambiante | |
Tissus humains et animaux, cellules | |
Technologie à membrane de silice | |
20 à 35 µg |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 27 mois après la production
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- NucleoSpin Tissue
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride / 2-propanol
For research use only