Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS
Conçu pour un isolement efficace et rapide de l’ARN à partir des plus petits échantillons de cellules et de tissus. Le kit à deux colonnes à la pointe de la technologie comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN.
94.85€ - 1880.00€
Spécification
Couleur | Yellow/Blue ring |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
Format | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Membrane de silice |
Volume d’élution | 5 à 30 μl |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15741639
|
Macherey-Nagel™
740990.10 |
10 préparations |
94.85€
10 réactions |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15761639
|
Macherey-Nagel™
740990.50 |
50 préparations |
427.00€
50 réactions |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15751639
|
Macherey-Nagel™
740990.250 |
250 préparations |
1880.00€
250 réactions |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NucleoSpin™ RNA Plus XS
- Développé pour les échantillons supplémentaires de petite taille à l’analyse d’une seule cellule
- Isolement efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus
- Le système à deux colonnes comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN
- Colonnes d’élimination de l’ADNg NucleoSpin™ – Sans digestion fastidieuse de la rDNase
- Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg sur une colonne en une seule étape
- Nouveau tampon de lyse efficace – Pas de b-mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
- Variété de matériaux d’échantillonnage – Cellules de culture, tissus animaux, tissus végétaux, micro-organismes
- Les applications en aval comprennent la RT-PCR en temps réel, le transfert Northern, l’extension d’amorces, la technologie de matrice, les dosages de protection RNase
Spécification
Yellow/Blue ring | |
Mini Spin Column | |
5 à 30 μl | |
Binding capacity: 110 μg | |
Centrifugeuse | |
NucleoSpin RNA Plus XS Columns, NucleoSpin gDNA Removal Columns XS, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), Buffers | |
A260/A280 : 1,9 - 2,2 | |
18 min/6 preps |
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Membrane de silice | |
Cellules de culture, tissus d’humains ou d’animaux, tissus humains ou animaux | |
ARN (avec RIN typique > 8) | |
Isolement d’ARN | |
Kit d’isolement d’ARN | |
1 - 105 cultured cells; < 5 mg human / animal tissue | |
HeLa cells (105): 500 - 2000 ng Mouse liver (0.5 μg): 2.5 - 8 ng Mouse brain (0.5 μg): 0.1 - 0.5 ng |