Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit ARN végétal
Isole l’ARN total à partir de tous types d'échantillons végétaux et de champignons filamenteux sans dégradation de l’ARN. Le kit ARN végétal Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ est un mini kit de centrifugation complet incluant colonnes à ARN végétal avec tubes de prélèvement, filtres, ensemble des tampons nécessaires et rDNase sans RNase.
Brand:  Macherey-Nagel™ 740949.250
 View more versions of this product
Product Code. 12711021
  • 1655.00€ / 250 réactions
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Le kit ARN végétal NucleoSpin™ est conçu pour l’isolement d’ARN de grande qualité sans ADN à partir d’une grande variété d’échantillons végétaux et fongiques. Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, profilage d’expression génétique, transfert Northern, extension d’amorces, technologie matricielle et dosages de protection RNase.
  • Deux tampons de lyse différents inclus — Procédure de lyse optimisée pour conditions types et pour métabolites particuliers
  • rDNase incluse pour la digestion sur colonne — Élimination efficace de l’ADN contaminant
  • Filtres (broyeurs) NucleoSpin™  inclus— Homogénéisation efficace des échantillons et réduction de la viscosité
  • Purification parallèle possible de l’ADN — Avec le jeu de tampons ARN/ADN NucleoSpin™ 
Composants du kit :
Colonnes d’ARN NucleoSpin™ avec tubes de prélèvement de 2 ml, tubes de collecte 2 ml et 1,5 ml, filtres NucleoSpin™, tampons (lyse, lavage, dessalage), DNase I sans RNase, tampon de réaction pour DNase, eau sans RNase
  • Mini-colonne de centrifugation, technologie à membrane de silice
  • Fournit 3–70 μg d’ARN à partir d'un échantillon végétal de 100 μg
  • Volume d’élution : 40–60 μL
  • Taille des fragments  :200–20 kb
  • Capacité de liaison : 200 μg
  • Temps de préparation : 30 Min./6 préparations
  • A260/A280 : 1,9–2,1
Specifications
Specifications
Mini colonnes de centrifugation avec membranes en silice
Purification d’ARN à partir de cellules végétales et de tissus
250 préparations
1 de chaque
3–70μg
RT-PCR en temps réel
Lysis buffer RA1 (125mL), Lysis buffer RAP (125mL), Wash buffer RAW2 (80mL), Wash Buffer RA3 concentrate (3 x 25mL), Membrane desalting buffer (125mL), Reaction buffer for rDNase (30mL), RNase-free rDNase (5 size F vials), RNase-free water (60mL), NucleoSpin filters (250), NucleoSpin RNA Plan Columns with collection tubes (250), 2mL Collection tubes (750), 1.5mL Collection tubes (250)
Colonne NucleoSpin™ RNA Plant
<100 mg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers