Learn More
Macherey-Nagel™ Mini kit Nucleospin™ pour la purification de l'ARN
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
12
50
240
250
Format:
Mini-colonne de centrifugation
QIAcube
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
250 réactions
300mL
Description
Caractéristiques
- DNase incluse pour la digestion de l’ADN sur colonne – élimination facile et efficace de l’ADN contaminant
- Filtres NucleoSpin™ (broyeurs) – homogénéisation efficace des échantillons et réduction de la viscosité
- Jusqu’à 70 μg d’ARN prêt à l’emploi
- Purification parallèle de l’ADN génomique à l’aide du kit de tampons d’ARN / ADN NucleoSpin™
Applications
- Isolement d’ARN des tissus et des cellules de culture (protocole standard)
- ARN provenant de <109 cellules bactériennes (gram-négatif, gram-positif) ou de <108 cellules de levure
- ARN à partir de ≤100 μl de liquides biologiques
- Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
- ARN provenant d’échantillons stockés dans RNAlater™
- ARN provenant d’échantillons de salive prélevés avec Oragene™ RNA (Genotek)
- Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Spécification
| Contenu bactérien | 70 μg |
| Méthode de détection | Membrane de silice |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Membrane de silice |
| DNase | Oui |
| Type de produit final | Kit ARN NucleoSpin™ |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture |
| Nbre de réactions | 250 |
| Nbre d’échantillons | 4 |
| Type de produit | Kit ARN NucleoSpin™ |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol