Learn More
Macherey-Nagel™ Mini kit Nucleospin™ pour la purification de l'ARN
Code produit. 11912512
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
12
50
240
250
Format:
Mini-colonne de centrifugation
QIAcube
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
250 réactions
300mL
Code produit. 11912512
Marque: Macherey-Nagel™ 740955.10
Récupération rapide de l’ARN avec le kit de mini-colonnes de centrifugation. Les colonnes ARN Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ sont optimisées pour l’isolation de l’ARN de la plus haute intégrité.
Caractéristiques
  • DNase incluse pour la digestion de l’ADN sur colonne – élimination facile et efficace de l’ADN contaminant
  • Filtres NucleoSpin™ (broyeurs) – homogénéisation efficace des échantillons et réduction de la viscosité
  • Jusqu’à 70 μg d’ARN prêt à l’emploi
  • Purification parallèle de l’ADN génomique à l’aide du kit de tampons d’ARN / ADN NucleoSpin™
Applications
  • Isolement d’ARN des tissus et des cellules de culture (protocole standard)
  • ARN provenant de <109 cellules bactériennes (gram-négatif, gram-positif) ou de <108 cellules de levure
  • ARN à partir de ≤100 μl de liquides biologiques
  • Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
  • ARN provenant d’échantillons stockés dans RNAlater™
  • ARN provenant d’échantillons de salive prélevés avec Oragene™ RNA (Genotek)
  • Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Contenu bactérien 70 μg
Méthode de détection Membrane de silice
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Membrane de silice
DNase Oui
Type de produit final Kit ARN NucleoSpin™
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture
Nbre de réactions 10
Type de produit Kit ARN NucleoSpin™
Quantité 1 de chaque
Taille de l’échantillon <5 x 106 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells
Rendement Cellules HeLa 14μ g, cellules bactériennes 70μ g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol