Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes ARN NucleoSpin™
Mini colonnes de centrifugation à membrane de silice supplémentaires pour l’isolement de l’ARN de la plus haute intégrité des cellules et des tissus à l’aide du kit d’ARN NucleoSpin™.
184.00€ - 826.00€
Spécification
Couleur | Blue band |
---|---|
Contenu et stockage | rDNase à 4°C ; autres composants à température ambiante (18 à 25°C) |
Format | Mini Spin Column |
Isolation Technology | Membrane de silice |
Volume d’élution | 40 à 120 μl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15880968
|
Macherey-Nagel™
740955.50S |
50 colonnes |
184.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15870968
|
Macherey-Nagel™
740955.250S |
250 colonnes |
826.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ARN NucleoSpin™
- La rDNase est incluse pour la digestion de l’ADN sur colonne – Élimination simplet et efficace de l’ADN contaminant
- Les filtres NucleoSpin (broyeurs)– permettent une homogénéisation efficace des échantillons et une réduction de la viscosité
- Jusqu’à 70 μg d’ARN prêt à l’emploi
- Purification parallèle de l’ADN génomique à l’aide du kit de tampons d’ARN / ADN NucleoSpin™
- Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture (protocole standard) :
- ARN provenant de <109 cellules bactériennes (gram-négatif, gram-positif) ou <108 cellules de levure
- ARN à partir de ≤100 μl de liquides biologiques
- Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
- ARN provenant d’échantillons stockés dans l’ARN ultérieurement™
- ARN provenant d’échantillons de salive prélevés avec l’ARN Oragene™ (Genotek)
- Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Blue band | |
Mini Spin Column | |
40 à 120 μl | |
Binding capacity: 200 μg | |
Isolement de l’ARN des cellules et des tissus | |
< 30 mg tissue, 5 x 106 cultured cells |
rDNase à 4°C ; autres composants à température ambiante (18 à 25°C) | |
Membrane de silice | |
Cellules de culture, bactériennes ou à levures ; tissus d’humains ou d’animaux, tissus humains ou animaux | |
Kits d’ARN NucleoSpin | |
Columns only | |
35 min/6 preps |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Up to 1 year
Identifiant produit
Informations supplémentaires
- NucleoSpin RNA
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes ARN NucleoSpin™