Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonne de nettoyage d’ARN
Recommandé pour le nettoyage de l’ARN total issu de préparations d’ARN contenant des quantités non admissibles d’inhibiteurs de RT-PCR*
Marque: Macherey-Nagel™ 740948.50
263.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21950" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Les kits de nettoyage d’ARN NucleoSpin™ sont recommandés pour le nettoyage de l’ARN total issu de préparations d’ARN contenant des quantités non admissibles d’inhibiteurs de RT-PCR*, souvent présents notamment dans l’ARN préparé avec des méthodes à base de phénol-chloroforme. Il est également recommandé pour l’isolement de l’ARN à partir de petites quantités de cellules de culture lorsque la co-purification de certains ADN génomique est admissible. Pour l’isolement de l’ARN de cellules et de tissus présentant une contamination minimale par l’ADN de l’ARN isolé, nous recommandons les kits ARN NucleoSpin™ contenant de la Dnase I (se référer aux informations de commande). Les kits permettent la purification de l’ARN pur avec un ratio de 260/280 ; ratio généralement supérieur à 1,9 (mesuré dans du tampon TE (pH7.5)). Les kits de nettoyage d’ARN NucleoSpin™ sont également recommandés pour le nettoyage de l’ARN issu de réactions enzymatiques : transcription d’ARN in vitro, réactions d’amplification (ex. : kit d’amplification Amino-Allyl-mRNA ExpressArt™, artus GmbH, Hambourg, Allemagne), ARN biotinylé ou ARN marqué fluorescent (colorant Cy). L’ARN purifié est prêt à être utilisé pour des applications telles que les réactions enzymatiques de marquage (ex. : incorporation de colorant), la transcriptase inverse PCR (RT-PCR) et pour des hybridations de puces à base d’ADN/ARN (ex. : MWG rat microarray, MWG, Ebersberg, Allemagne ou Human Genome U133A Array, Affymetrix, USA). L’intégrité de l’ARN purifié, isolé à l’origine à partir de cellules eucaryotes, est examinée par électrophorèse sur gel d’agarose dénaturante : les bandes d’ARNr sont nettes, la bande 28S étant environ deux fois plus intense que la bande S18.- Technologie à membrane de silice
- Récupération type : 85 % à 95 %
- Échantillon : ≤ 200 μExtrait de phénol /chloroforme ou mélange de réaction
- Volume d’élution : 40 μl à 100 μl
- Taille des fragments : > 200 b
- Capacité de liaison : 200 μg
- Temps de préparation : 20 min/6 préparations
- Format : mini colonne de centrifugation
- ARN pour RT-PCR, transfert Northern, dosages de protection RNase, extension d’amorce et technologie matricielle Pour le nettoyage d’ARN pré-purifié (ex. : Trizol) ; Mélanges de réaction ; ARN à partir de faibles nombres de cellules ; Amino-Allyl-mRNA ; ARN biotinylé.
Spécification
Extraction monophastique | |
NucleoSpin™ Colonne de nettoyage d’ARN | |
Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers | |
Colonne NucleoSpin™ RNA Clean-up | |
Reagent |
Extraction monophase | |
Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus animaux, de tissus végétaux, de micro-organismes | |
50 | |
1 de chaque |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate, ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)