Learn More
Macherey-Nagel™ Plasmide NucleoSpin (Nolid)
Description
240 préparations, Macherey Nagel
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
| Format | Mini prép |
| Type d’échantillon | Bactéries, E. coli |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ADN plasmidique à nombre de copies élevé et faible |
| Nbre de réactions | 240 préparations |
| Volume d’échantillon | 1 à 5 ml (nombre de copies élevé), 6 à 10 ml (nombre de copies faible) |
| Cible | ADN plasmide |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase