Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid
Colonnes de remplacement à utiliser avec les kits de plasmide NucleoSpin™ pour une préparation rapide et à petite échelle d’ADN plasmidique de haute pureté pour le séquençage.
52.60€ - 241.00€
Spécification
Format Mini Spin Column
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Culture d’E. coli
Efficacité Binding capacity: 50 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 50 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15870928
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740588.50S
50 de chaque
52.60€
50 pièces
15860928
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740588.250S
250 de chaque
241.00€
250 pièces
Description
Description
Plasmide NucleoSpin™
  • Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
  • Procédure rapide – 6 préparations Mini en 25 min
  • Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmidique
  • Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
  • Applications en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
    • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
    • Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
    • ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
    • Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible
Spécification
Spécification
Mini Spin Column
Culture d’E. coli
Volume d’élution : 50 μl
Kit plasmide NucleoSpin™
Columns only
2 à 10 ml
Technologie à membrane de silice
Binding capacity: 50 μg
ADN plasmide de qualité séquençage
Préparation d’ADN plasmide de haute pureté
Colonne à couvercle NucleoSpin Plasmid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • NucleoSpin Plasmid
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes NucleoSpin™ Plasmid