Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de nettoyage PCR et gel
Purification des réactions PCR et extractions de gel grâce à une méthode deux-en-un. Le kit de nettoyage PCR et gel Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ est optimisé pour le volume de récupération et d’élution dans le cas d’une purification de fragments d’ADN via les deux applications.
49.55€ - 585.00€
Spécification
Couleur pH Indicator:
Yellow = correct conditions
Green = pH slightly high (adjustment recommended)
Blue = pH too high (adjustment necessary)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Efficacité Typical recovery: 70–95%
Quantité 1 kit
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
11992462
Voir les accessoires Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740609.10
10 préparations
49.55€
10 réactions
15116456
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740609.240C
240 préparations
585.00€
240 préparations
12303368
Voir les accessoires Afficher les documents
Macherey-Nagel™
740609.50
50 préparations
143.00€
50 réactions
Description
Description
Le nettoyage PCR et gel NucleoSpin™ est conçu pour la purification rapide des produits PCR, tels que l’ADN provenant de réactions enzymatiques, ainsi que l’extraction de fragments d’ADN provenant de gels d’agarose TAE ou TBE.
  • Deux applications en un seul kit — Un tampon pour traiter les deux types d’échantillons, et une seule étape de chargement
  • Récupération élevée des fragments jusqu’à 50 bp — Récupération moyenne de 60–90 %
  • Volume d’élution réduit de 15 μl — ADN hautement concentré
  • Tampon de liaison avec indicateur de pH — Garantit des conditions de liaison optimales
  • Tampons distincts pour ADN et ARN simple brin ou pour échantillons contenant du SDS, disponibles séparément
  • Pour tous types de gels d’agarose et divers systèmes de tampons (ex. : TAE, TBE)
  • Élimination complète des contaminations : nucléotides, amorces, enzymes, huile minérale, additifs pour PCR, détergents, colorants
  • Applications : purification de produits PCR, extraction d’ADN à partir de gels d’agarose ou de polyacrylamide et applications en aval (clonage, séquençage, PCR, analyse de restriction)
Contenu des kits : Colonnes de nettoyage PCR et gel NucleoSpin™, tubes de prélèvement (2 ml), tampon de liaison avec indicateur de pH, tampon de lavage et tampon d’élution
Spécification
Spécification
pH Indicator:
Yellow = correct conditions
Green = pH slightly high (adjustment recommended)
Blue = pH too high (adjustment necessary)
Technologie à membrane de silice
1 kit
50 pb à ∼20 kpb
Up to ∼15μg DNA
Mini-colonne de centrifugation
Typical recovery: 70–95%
A260/A280 : 1,8 –1,9
10 min/6 preps
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium thiocyanate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de nettoyage PCR et gel