Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne pour denrées alimentaire NucleoSpin™
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Description
Caractéristiques
- Pour l’isolement rapide à petite échelle de l’ADN génomique issu de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
- Élimination complète des inhibiteurs de la PCR – Produit un ADN de grande qualité
- Permet de purifier l’ADN à partir de matrices complexes même lorsqu’il est présent en faibles quantité et de qualité dégradée
- Procédure d’obtention d’ADN rapide et simple à partir d’échantillons variés – Flexibilité optimale
- ADN à partir de matrices complexes, comme par exemple les produits transformés, le soja (lait et farine), le chocolat, les céréales, la viande et la nourriture animalière
- Applications types en aval : PCR en temps réel, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Technologie à membrane de silice |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| À utiliser avec (équipement) | PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques |
| Comprend | Tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K |
| Nbre de réactions | 10 préparations |
| Type de produit | Colonnes d’isolement d’ADN |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume d’échantillon | <200 mg |
| Heure du test | 30 min |
| Rendement | 0,1 à 10μ g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol