Learn More
Macherey-Nagel™ Virus Dx NucleoSpin™
Description
Contient des colonnes de virus Dx avec des tubes de prélèvement, des tubes de lyse (1,5 ml), des tubes de prélèvement (2 ml), des tubes d’élution (1,5 ml), des tampons, de la protéinase K, 50 préparations d’ARN porteur Macherey-Nagel
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
| Format | Mini prép |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum |
| À utiliser avec (application) | Isolement des acides nucléiques viraux |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Volume d’échantillon | 150 L |
| Dimensions | 100 bp−approx. 50 kbp |
| Cible | ARN et ADN viral |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .