Learn More
Macherey-Nagel™ ADN RapidLyse NucleoSpin™
Code produit. p-7159581
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Code produit. 15795412
Marque: Macherey-Nagel™ 740100.10
Kit économique pour l’isolement et la purification rapides de l’ADN génomique à partir de prélèvement sur la queue et les oreilles, d’organes et de cellules en une heure ou moins. Kits avec 10, 50 ou 250 préparations disponibles.
L’isolement de l’ADN génomique (ADNg) peut prendre beaucoup de temps. Le kit DNA RapidLyse NucleoSpin™ est conçu avec une chimie tampon unique pour minimiser les dépenses de temps, de travail et d’argent.
  • Chimie de lyse unique pour libérer efficacement l’ADNg des cellules, des tissus et des organes
  • Lyse puissante en une heure ou moins
  • Rendements supérieurs d’ADNg par rapport aux méthodes d’extraction standard
  • Le meilleur rapport coût-efficacité des produits de purification de l’ADNg
Spécification
Format Mini Spin Column
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Cellule eucaryote, Organes (frais, congelés, séchés et conservés à l’éthanol), Coupures de queue et d’oreille
Efficacité Binding capacity: 60 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 60 à 100 μl
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) Extraction rapide de l’ADN génomique
Comprend Columns, 2mL Collection tubes, Buffers, Poteinase K
Nbre de réactions 10
Pureté A260/A280 : 1,7 - 1,9
Volume d’échantillon Jusqu’à 40 mg de poids frais, 1 x 106 cellules
Heure du test 60 min or less
Rendement Up to 4 μg DNA per mg tissue
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin DNA RapidLyse
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat