Learn More
Macherey-Nagel™ Transfection de plasmides NucleoSpin™ 96
Un moyen rapide de purifier l’ADN plasmidique de transfection à l’aide d’une technologie mini-format pour réduire les endotoxines des lysats bactériens. Les kits complets de base utilisent un format de plaque à 96 puits pour un processus efficace à haut débit.
1135.00€ - 5925.00€
Spécification
Endotoxines bactériennes | < 50 EU/ng d’ADN |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
Format | 96-well Plate |
Isolation Technology | Technologie de réduction d’endotoxines et membrane en silice |
Type d’échantillon | Culture bactérienne (E. coli, plasmides à nombre de copies élevées) |
Code produit | Marque | Nbre d’échantillons | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’échantillons | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15553636
|
Macherey-Nagel™
740492.4 |
4 x 96 | Kit de base |
1135.00€
384 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15543636
|
Macherey-Nagel™
740492.24 |
24 x 96 | Kit de base |
5925.00€
2304 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15533636
|
Macherey-Nagel™
740491.4 |
4 x 96 | Kit complet |
1210.00€
384 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les endotoxines sont co-purifiées lors de préparations plasmidiques typiques à partir de lysats bactériens. Comme elles interfèrent avec la survie des cellules eucaryotes, la réduction des endotoxines est essentielle avant la transfection cellulaire. Les kits de transfection de plasmides NucleoSpin™ sont conçus pour réduire les endotoxines des lysats bactériens.
- Purifie les plasmides à nombre de copies élevé pour la transfection
- Nouvelle technologie permettant de diminuer la teneur en endotoxines (< 50 EU/μg d’ADN) pour une transfection réussie
- Élimination rapide d’E. coli via un traitement automatique, manuel, sous vide ou par centrifugation
- La procédure ultra-rapide simplifie le flux de travail
- Haut débit — Les plaques à 96 puits permettent une automatisation aisée et une sélection plasmidique
- Applications en aval : transfection de lignées cellulaires communes (lipofection, électroporation)
- Convient également aux applications de biologie moléculaire standard, telles que le clonage et le séquençage
Spécification
< 50 EU/ng d’ADN | |
96-well Plate | |
Culture bactérienne (E. coli, plasmides à nombre de copies élevées) | |
Volume d’élution : 100 à 200 μl | |
Centrifugeuse, collecteur à vide (p. ex. NucleoVac 96) | |
A260/A280 : 1,80 - 1,85 | |
< 15 kpb | |
5 - 20 μg |
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Technologie de réduction d’endotoxines et membrane en silice | |
Binding capacity: 20 μg | |
ADN plasmide pour la transfection | |
Purification rapide des plasmides pour la transfection | |
Jusqu’à 5 ml | |
45 min/plate |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : At least 1 year
- NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4x96)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse