Learn More
Macherey-Nagel™ Kit NucleoSnap™ Plasmid Midi
Kit Ultrafast Plasmid Midi pour les applications d’isolement d’ADN de qualité transfection et la transfection en aval de cellules sensibles et d’injections cellulaires.
Marque: Macherey-Nagel™ 740494.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Préparation Ultrafast Plasmid Midi Prep grâce au traitement sous vide
- Colonne à clipser
- Pour le vide, la centrifugation ou l’élution
Spécification
Bactéries, E coli. (50 ml) | |
200 à 500 μl | |
A260/A280 : 1,8 à 1,9 | |
< 25 kbp |
Bactéries, E. coli | |
Élution sous vide pour l’isolement de l’ADN plasmide de qualité transfection et la transfection en aval de cellules sensibles et d’injections cellulaires | |
ADN plasmide | |
250 μg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- NucleoSnap Plasmid Midi
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Kit NucleoSnap™ Plasmid Midi > Kit Plasmid Midi ; Souche bactérienne : E. coli. ; Vecteur : < 25 kbp ; Cible : ADN plasmide
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu