Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ Glucides
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 8 mm |
| Type | Pré-colonnes HPLC CC |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase stationnaire | NUCLEOSIL™ Glucides |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile/eau |
| Solvants | Acétonitrile/eau |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Réticulation | Amino |
| Format de colonne | Pré-colonne |
| Afficher plus |