Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ C18 Nautilus
Code produit. p-8012280 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10276311
Marque: Macherey-Nagel™ 720471.46
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 16% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Spécification
Chimie pour les colonnes Octadécyl
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC, GC, TLC, SPE
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L60
Phase stationnaire C18 Nautilus
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 16%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC
Technique HPLC analytique