Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC EC Nucleosil™ 300-5 C4
Code produit. 10174551 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10174551
Marque: Macherey-Nagel™ 720059.40
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 2 % ; Taille de pores : 300 Å ; Phase de colonne : Phase inverse et couplage ional
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L26
Phase stationnaire C4
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 2%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse et appariement d’ions
Type Colonne de séparation EC