Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC en phase inverse C18 EC Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720041.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonne Nucleosil™ 120-5 C18 EC
Spécification
Silice | |
Octadécyl | |
HPLC analytique | |
Oui | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
120 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Oui | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4 mm | |
Hydrophobe | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
EC |