Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 100-5 Standard C18
Marque: Macherey-Nagel™ 721602.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
15 % | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Oui | |
Oui |
2 à 8 | |
8 mm | |
Pré-colonnes HPLC CC | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acétonitrile/eau | |
Octadécyl | |
HPLC | |
Sphérique | |
Hydrophobe | |
L1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC Nucleosil™ 100-5 Standard C18 > Dia. int. : 4 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu