Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard HPLC analytique NUCLEOSIL™ 100-5 EC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 16 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
646.00€ - 2715.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | HPLC |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10105081
|
Macherey-Nagel™
720430.46 |
125 mm | 4,6 mm |
723.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12462670
|
Macherey-Nagel™
720445.46 |
250 mm | 4,6 mm |
2715.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10164841
|
Macherey-Nagel™
720430.40 |
125 mm | 4 mm |
646.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10236841
|
Macherey-Nagel™
720431.40 |
250 mm | 4 mm |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Silice | |
Octadécyl | |
Acétonitrile / eau | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
Silice | |
Oui |
Colonne analytique | |
HPLC | |
5 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
16% | |
Colonne EC analytique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne standard HPLC analytique NUCLEOSIL™ 100-5 EC