Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-5 C8
Utilisez des phases non polaires pour la chromatographie RP. Les colonnes HPLC Nucleosil™ 100-5 C8 ne sont pas endcappées et sont disponibles dans une variété de diamètres et de longueurs.
379.00€ - 462.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octyl |
À utiliser avec | HPLC |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10596301
|
Macherey-Nagel™
720001.46 |
125 mm | 4,6 mm |
400.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10586301
|
Macherey-Nagel™
720001.40 |
125 mm | 4 mm |
379.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10012711
|
Macherey-Nagel™
720013.40 |
250 mm | 4 mm |
462.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Phases C8 standard
- Phases de silice modifiées à l’octyle pour HPLC
- Non endcappées
- Granulométries disponibles :3 μm, 5 μm, 7 μm et 10 μm
- Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals), interactions du silanol notables
- Stabilité du pH à 20°C pour les deux types : 2–8
- La teneur en carbone dépend de la phase
Spécification
Silice | |
Octyl | |
Hydrophobe | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
C8 | |
60°C | |
C8 | |
8,50% | |
No | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
HPLC | |
Oui | |
Acétonitrile / eau | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
HPLC analytique |