Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ C18 PPN en phase inverse, 5 μm, 4 mm x 250 mm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 3625 psi (250 bar) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 350 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |