Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches pour pré-colonnes CC Nucleosil™ 100-5 C18 HD
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
3 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 3/boîte |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 8 mm |
| Porosité | 100Å |
| Type | Cartouches pour pré-colonnes CC |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes EC de 4 et 4,6 mm dia. int. avec adaptateur de pré-colonne EC (REF 721359) |
| Phase stationnaire | NUCLEOSIL™ 100-5 C18 HD |