Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
Séparez les mélanges en fonction des interactions hydrophobes (forces de van der Waals) avec la HPLC (chromatographie liquide haute performance).Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs internes.
- Phases de silice modifiée octadécyle pour HPLC
- Endcappé · USP L1
- Phases non polaires, endcappées pour chromatographie RP
- Stabilité du pH à 20°C : 2–8, teneur en carbone en fonction de la porosité (voir tableau ci-dessous)
- Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals), légères interactions résiduelles du silanol
- Éluant en colonne d’acétonitrile – eau
Specifications
Specifications
| Chimie pour les colonnes | Silice |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyl |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec | HPLC analytique |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
| Hydrophobicité | Oui |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction