Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Code produit. 10286931 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10286931
Marque: Macherey-Nagel™ 720002.46
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les mélanges basés sur les interactions hydrophobes (van der Waals) par HPLC (chromatographie liquide haute performance). Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs internes.
Séparez les mélanges en fonction des interactions hydrophobes (forces de van der Waals) avec la HPLC (chromatographie liquide haute performance).Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs internes.
  • Phases de silice modifiée octadécyle pour HPLC
  • Endcappé · USP L1
  • Phases non polaires, endcappées pour chromatographie RP
  • Stabilité du pH à 20°C : 2–8, teneur en carbone en fonction de la porosité (voir tableau ci-dessous)
  • Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals), légères interactions résiduelles du silanol 
  • Éluant en colonne d’acétonitrile – eau
Spécification
Chimie pour les colonnes Silice
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC analytique
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 125 mm
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Température 20°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 15%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne EC
Technique EC