Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne EC Nucleosil™ 100-5 C18
Séparez les mélanges basés sur les interactions hydrophobes (van der Waals) par HPLC (chromatographie liquide haute performance). Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles dans une variété de diamètres internes et de longueurs.
Marque:  Macherey-Nagel™ 720014.20
Code produit. 10012721
  • 559.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Séparez les mélanges en fonction des interactions hydrophobes (forces de van der Waals) avec la HPLC (chromatographie liquide haute performance).Les colonnes EC Nucleosil™ 100-5 C18 sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs internes.
  • Phases de silice modifiée octadécyle pour HPLC
  • Endcappé · USP L1
  • Phases non polaires, endcappées pour chromatographie RP
  • Stabilité du pH à 20°C : 2–8, teneur en carbone en fonction de la porosité (voir tableau ci-dessous)
  • Mécanisme de séparation basé sur des interactions hydrophobes (van der Waals), légères interactions résiduelles du silanol 
  • Éluant en colonne d’acétonitrile – eau
Spécification
Spécification
Silice
Octadécyl
HPLC analytique
Oui
5800 psi (400 bars)
5 μm
100 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18
15%
Oui
Colonne EC
Colonne analytique
2 mm
Hydrophobe
250 mm
Acétonitrile / eau
2 à 8
1/boîte
350 m²/g
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
EC