Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard HPLC analytique Nucleosil™ 100-5
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 25 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720936.46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Octadécyle polymérique | |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
25% | |
Oui | |
Colonne EC analytique |
Colonne analytique | |
4,6 mm | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 9 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |