Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard HPLC analytique Nucleosil™ 100-5
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Silice |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Octadécyle polymérique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 9 |
| Afficher plus |