Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA
Code produit. 16432185
50 ml, 50mL
Code nomenclature Nacres: NA.52
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
50mL
Code produit. 16432185
Marque: Macherey-Nagel™ 740400.50
Réactif de stabilisation de l’ARN conçu pour les cellules et les tissus.
  • Recueillez d’abord l’échantillon, obtenez l’ARN plus tard
  • Protégez vos échantillons de cellules et de tissus contre la dégradation de l’ARN
  • Compatible avec la plupart des méthodes d’isolement d’ARN, comprend les kits NucleoSpin et NucleoMagRNA ainsi que NucleoZOL
Spécification
Contenu et stockage ≤ 24 heures à 37°C, ≤ 7 jours entre 18 et 25°C, ≤ 1 mois à 4°C, sur le long terme à -20°C ou moins
Type d’échantillon Cellules et tissus humains/animaux (max. 5 mm de diamètre)
À utiliser avec (équipement) Coffre-fort, transport d’échantillons de cellules et de tissus stabilisés sans glace sèche pour l’isolement d’ARN ultérieur
À utiliser avec (application) Préservation de l’intégrité de l’ARN dans les échantillons de cellules et de tissus (applications en aval : QRT-PCR, RNAseq, technologie de matrice, etc.)
Pureté RIN typique après isolement de l’ARN : 10 pour les cellules de mammifères en culture (HeLa, par exemple) ; > 9 pour les tissus de mammifères
Quantité 50 ml
Forme Réactif de stabilisation de l’ARN pour les cellules et les tissus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA >