Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC Nucleodur™ Sugar
Marque: Macherey-Nagel™ 719534
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Eau/azoture à 0,02 % | |
Pré-colonnes HPLC Valco | |
HPLC |
21 mm | |
Pré-colonnes HPLC | |
NUCLEOGEL™ SUGAR Pb | |
Eau/azoture à 0,02 % | |
Séparation des monosaccharides et des disaccharides d’échantillons alimentaires et biologiques | |
L34 |