Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC Nucleodur™ Sugar
Marque: Macherey-Nagel™ 719536
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Eau/azoture à 0,02 % | |
Pré-colonnes HPLC Valco | |
HPLC |
21 mm | |
Pré-colonnes HPLC | |
NUCLEOGEL™ SUGAR Na | |
Eau/azoture à 0,02 % | |
Séparation des oligosaccharides des hydrolyzates dans les hydrolysats d'amidon et les aliments | |
L58 |