Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ Sugar
1995.00€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
Longueur (métrique) | 300 mm |
Porosité | 100Å |
Type | Colonne HPLC |
Compatibilité de phase mobile | Eau/azoture à 0,02 % |
Code produit | Marque | Type d’USP | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’USP | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10439931
|
Macherey-Nagel™
719531 |
L19 |
1995.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10388631
|
Macherey-Nagel™
719530 |
L34 |
1995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10601492
|
Macherey-Nagel™
719532 |
L58 |
1995.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
10 μm | |
100Å | |
Eau/azoture à 0,02 % | |
Colonne HPLC Valco |
300 mm | |
Colonne HPLC | |
Eau/azoture à 0,02 % | |
HPLC |