Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleogel™ SUGAR 810 Ca
Code produit. 10648611 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Code produit. 10648611
Marque: Macherey-Nagel™ 719570
Il en reste null
Spécification
Longueur (métrique) 30 mm
Type Colonne HPLC
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire NUCLEOGEL™ SUGAR 810 Ca
Format de colonne Colonne HPLC Valco
À utiliser avec (application) Séparation des monosaccharides, disaccharides et oligosaccharides
Technique HPLC
Type d’USP L19